Orders LinkContactUsLinkComponent
Vejeskåle, engangs
100×7 mm
  611-9000
 :   LUDI
Vejeskåle, engangs
  611-9000
 :  LUDI
Vejeskåle, engangs
Vejeskåle, engangs
100×7 mm
376,00 kr
1 * 80 Items
Aluminium.
  • Diameter: 100 mm
  • Kantens højde 7 mm
For moisture determination.
  • Indv. Ø×H:
    100×7 mm