Orders LinkContactUsLinkComponent
Farvekrukker
Farvekrukker
Farvekrukker
Farvekrukker
Farvekrukker
Natronkalkglas.
  • Tre versioner
  • Til 16 eller 10 objektglas
  • Iflg. Hellendahl eller Schiefferdecker
Suitable for standard microscope slides (76×26 mm).
Product Family Options
  • Beskrivelse
  • Farveskåle iht. Schiefferdecker, til op til 10 objektglas
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 239,00 kr
    239,00 kr
    1 * 1 Items
       239,00 kr
  • Farveskåle iht. Hellendahl, til op til 16 objektglas
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 348,00 kr
    348,00 kr
    1 * 1 Items
       348,00 kr
  • Farveskåle iht. Hellendahl, til op til 16 objektglas, med udvidelse
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 331,00 kr
    331,00 kr
    1 * 1 Items
       331,00 kr