Farveskåle, WHEATON®
Farvekar, 80×55×35 mm
Katalog # 720-0701
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Natronkalkglas.
- Kan også rumme 19 objektglas arrangeret skiftevis lige og diagonalt
Farveskål med låg som kan rumme 10 objektglas (76×26 mm) eller 20 objektglas med bagsiderne mod hinanden.
Specifikationer
- Beskrivelse:Farvekar
- B×D×H:80×55×35 mm