Petriskåle, Duroplan®, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Om denne vare
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar. Denne plade anvendes i den farmaceutiske eller fødevareindustrien, samt i hospitalsmiljøer til overflader såsom hud, operationsborde og arbejdsflader.
- Base and lid are flat inside and out, free from bubbles and streaks
- Allow even distribution of culture media
- Distortion-free transparency
- Resistant against temperature and chemicals
DIN 13132
: DIN 13132
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar. Denne plade anvendes i den farmaceutiske eller fødevareindustrien, samt i hospitalsmiljøer til overflader såsom hud, operationsborde og arbejdsflader.
- Base and lid are flat inside and out, free from bubbles and streaks
- Allow even distribution of culture media
- Distortion-free transparency
- Resistant against temperature and chemicals
DIN 13132
: DIN 13132
Product Family Options
Produktinformation
- VersionØHøjdeSterilitetTilgængelighedPrice
- 391-0810External Ø×H = 60×22 mmExternal Ø×H = 60×22 mmDuroplan®54 mm20 mmIkke sterilLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items140,00 kr
- 391-0820External Ø×H = 80×22 mmExternal Ø×H = 80×22 mmDuroplan®74 mm20 mmIkke sterilLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items144,00 kr
- 391-0830External Ø×H = 100×17 mmExternal Ø×H = 100×17 mmDuroplan®94 mm15 mmIkke sterilLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items152,00 kr
- 391-0840External Ø×H = 100×22 mmExternal Ø×H = 100×22 mmDuroplan®94 mm20 mmIkke sterilLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items150,00 kr
- 391-0850External Ø×H = 120×22 mmExternal Ø×H = 120×22 mmDuroplan®114 mm20 mmIkke sterilLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items162,00 kr
- 391-0860External Ø×H = 150×32 mmExternal Ø×H = 150×32 mmDuroplan®143 mm30 mmIkke sterilLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items255,00 kr