Orders LinkContactUsLinkComponent
Petriskåle
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Greiner Bio-One
Petriskåle
Leverandør:  Greiner Bio-One
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Petriskåle
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Fremstillet i krystalklart PS for den bedst mulige anvendelse med mikroskop. Versioner med eller uden ventilationshuller.
  • Nem at stable
  • Kraftig konstruktion for god termisk resistens ved arbejde med varm agar
  • Med ventilationshuller til bedre gasudveksling, eller uden ventilationshuller for lange inkubationstider
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 391-2072
  • 391-0486
  • 391-3655
  • 391-0487
  • 391-3661
  • 391-0261
  • 391-2079
  • 391-0493
  • 391-0488
  • 391-3660
  • 391-0490
  • 391-0558
  • 391-3665
  • 391-0491
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Version
    Ø
    Højde
    Sterilitet
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • Med 3 ribber
    35 mm
    10 mm
    Ikke steril
    10/sleeve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 740 Items
    1 * 740 Items - 1.470,00 kr
    1.470,00 kr
    1 * 740 Items
       1.470,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-2072
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • With 3 vents
    35 mm
    10 mm
    Steril
    10/sleeve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 740 Items
    1 * 740 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 740 Items
       1.890,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-0486
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • With 6 vents
    60 mm
    15 mm
    Ikke steril
    20/sleeve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 600 Items
    1 * 600 Items - 637,00 kr
    637,00 kr
    1 * 600 Items
       637,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-3655
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • With 3 vents
    60 mm
    15 mm
    Steril
    20/sleeve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 600 Items
    1 * 600 Items - 1.310,00 kr
    1.310,00 kr
    1 * 600 Items
       1.310,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-0487
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • Uden ribber
    94 mm
    16 mm
    Ikke steril
    20/sleeve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 480 Items
    1 * 480 Items - 964,00 kr
    964,00 kr
    1 * 480 Items
       964,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-3661
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • Med to ventilationshuller
    90 mm
    16 mm
    Ikke steril
    20/sleeve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 480 Items
    1 * 480 Items - 694,00 kr
    694,00 kr
    1 * 480 Items
       694,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-0261
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • Med ribber, solid konstruktion
    92 mm
    20 mm
    Ikke steril
    15/sleeve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 360 Items
    1 * 360 Items - 670,00 kr
    670,00 kr
    1 * 360 Items
       670,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-2079
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • With 3 vents
    92 mm
    20 mm
    Steril
    15/sleeve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 360 Items
    1 * 360 Items - 896,00 kr
    896,00 kr
    1 * 360 Items
       896,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-0493
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Without vents
    94 mm
    16 mm
    Steril
    20/sleeve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 480 Items
    1 * 480 Items - 1.200,00 kr
    1.200,00 kr
    1 * 480 Items
       1.200,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-0488
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • Med ribber
    94 mm
    16 mm
    Ikke steril
    20/sleeve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 480 Items
    1 * 480 Items - 636,00 kr
    636,00 kr
    1 * 480 Items
       636,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-3660
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • With 3 vents
    94 mm
    16 mm
    Steril
    20/sleeve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 480 Items
    1 * 480 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 480 Items
       1.190,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-0490
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • With 2 compartments (25 ml)
    94 mm
    15 mm
    Steril
    20/sleeve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 480 Items
    1 * 480 Items - 1.680,00 kr
    1.680,00 kr
    1 * 480 Items
       1.680,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-0558
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • Med ribber
    145 mm
    20 mm
    Ikke steril
    15/sleeve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 120 Items
    1 * 120 Items - 649,00 kr
    649,00 kr
    1 * 120 Items
       649,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-3665
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • With 3 vents, heavy design
    145 mm
    20 mm
    Steril
    15/sleeve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 120 Items
    1 * 120 Items - 785,00 kr
    785,00 kr
    1 * 120 Items
       785,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-0491
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering