Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentskåle med låg
Instrumentskåle med låg
Leverandør:   BOCHEM
Instrumentskåle med låg
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Instrumentskåle med låg
Instrumentskåle med låg
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Rustfrit stål, 18/10.
  • Afrundede hjørner for hurtig, nem rengøring
  • Elektrolyt-poleret, antimagnetisk
  • God kemisk resistens, meget god termisk resistens
Speciallåg med forsænket håndtag, der gør det muligt at stable instrumentskålene.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 230×133×45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 543,00 kr
    543,00 kr
    1 * 1 Items
       543,00 kr
  • 315×215×60 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 794,00 kr
    794,00 kr
    1 * 1 Items
       794,00 kr