Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrument dishes
Instrument dishes
Instrument dishes
Certifikater
Instrument dishes
Instrument dishes
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Thick-walled glass.
  • Can be sterilised in hot air up to 180 °C
  • Robust
  • Stainless steel lids are available separately
Multipurpose dishes with vertical walls for a variety of applications in the laboratory, field use and industry.
Product Family Options
Dishes without lids
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 120×60×40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • 170×90×45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 218,00 kr
    218,00 kr
    1 * 1 Items
       218,00 kr
  • 200x100x50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 403,00 kr
    403,00 kr
    1 * 1 Items
       403,00 kr
  • 200×100×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 572,00 kr
    572,00 kr
    1 * 1 Items
       572,00 kr
Stainless steel lid for instrument dishes
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 216-1411
    Låg til 216-1401 skåle
    Låg til 216-1401 skåle
    120x60x10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 172,00 kr
    172,00 kr
    1 * 1 Items
       172,00 kr
  • 216-1413
    Låg til 216-1403 skåle
    Låg til 216-1403 skåle
    200x100x10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 236,00 kr
    236,00 kr
    1 * 1 Items
       236,00 kr
  • 216-1414
    Låg til 216-1404 skåle
    Låg til 216-1404 skåle
    220x150x10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 246,00 kr
    246,00 kr
    1 * 1 Items
       246,00 kr
  • 216-1415
    Låg til 216-1405 skåle
    Låg til 216-1405 skåle
    275x150x10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 316,00 kr
    316,00 kr
    1 * 1 Items
       316,00 kr
  • 216-1417
    Låg til 216-1407 skåle
    Låg til 216-1407 skåle
    350x220x10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 524,00 kr
    524,00 kr
    1 * 1 Items
       524,00 kr
Stainless steel lid for instrument dishes
Produktinformation
  • Katalog #
    B×D×H
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 120x60x10 mm
    Låg til 216-1401 skåle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 172,00 kr
    172,00 kr
    1 * 1 Items
       172,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    B×D×H
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 350x220x10 mm
    Låg til 216-1407 skåle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 524,00 kr
    524,00 kr
    1 * 1 Items
       524,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    B×D×H
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 200x100x10 mm
    Låg til 216-1403 skåle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 236,00 kr
    236,00 kr
    1 * 1 Items
       236,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    B×D×H
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 220x150x10 mm
    Låg til 216-1404 skåle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 246,00 kr
    246,00 kr
    1 * 1 Items
       246,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    B×D×H
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 275x150x10 mm
    Låg til 216-1405 skåle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 316,00 kr
    316,00 kr
    1 * 1 Items
       316,00 kr