Orders LinkContactUsLinkComponent
Forbrændingsskåle
Forbrændingsskåle
Forbrændingsskåle
Certifikater
Forbrændingsskåle
Forbrændingsskåle
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Porcelain dishes, glazed inside and out, except base.
  • Withstand maximum temperature 1000 °C
  • Shallow form without spout, deep form with spout
The rectangular dishes have sloping sides.
De angivne mål er B×D×H for firkantede skåle og Ø×H for andre.
Product Family Options
Runde skåle
Produktinformation
  • Model
    Kapacitet
    Ø udv. × H
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Lav
    8 ml
    37×10 mm
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 94,40 kr
    94,40 kr
    1 * 1 Items
       94,40 kr
  • Lav
    10 ml
    42×11 mm
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 97,40 kr
    97,40 kr
    1 * 1 Items
       97,40 kr
  • Lav
    15 ml
    48×12 mm
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 131,00 kr
    131,00 kr
    1 * 1 Items
       131,00 kr
  • Dyb
    15 ml
    40×21 mm
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 94,40 kr
    94,40 kr
    1 * 1 Items
       94,40 kr
  • Dyb
    30 ml
    50×25 mm
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 119,00 kr
    119,00 kr
    1 * 1 Items
       119,00 kr
  • Dyb
    60 ml
    60×31 mm
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 147,00 kr
    147,00 kr
    1 * 1 Items
       147,00 kr
  • Flour (Mohs)
    30 ml
    56×23 mm
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 119,00 kr
    119,00 kr
    1 * 1 Items
       119,00 kr
Rectangular dishes
Produktinformation
  • Model
    Kapacitet
    Ø udv. × H
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Lav
    10 ml
    -
    26×48×10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 119,00 kr
    119,00 kr
    1 * 1 Items
       119,00 kr
  • Lav
    20 ml
    -
    46×70×13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 201,00 kr
    201,00 kr
    1 * 1 Items
       201,00 kr
  • Lav
    33 ml
    -
    42×55×16 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 154,00 kr
    154,00 kr
    1 * 1 Items
       154,00 kr
  • Lav
    55 ml
    -
    55×96×16 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 273,00 kr
    273,00 kr
    1 * 1 Items
       273,00 kr