Poly-lysin celledyrkningsskåle, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
Certifikater
Om denne vare
PS, belagt med poly-lysin.
Poly-D-Lysin (PDL) og Poly-L-Lysin (PLL) er syntetiske komponenter, som forstærker celleadhæsion og proteinabsorbering ved at ændre overfladeladningerne på kultursubstratet. Poly-L-Lysin og Poly-D-Lysin overfladebehandlinger understøtter en række opgaver inklusiv binding og spredning af en række cellelinjer, celledifferentiering og neuritfremvækst. Binding af transfekterede cellelinjer og overlevelse af primærneuroner under dyrkning.
Specifikationer
- Catalog No:
- 734-0150
- 734-0301
- 734-0148
- 734-0302
- 734-0284
- 734-0149
- 734-0417
- 734-0178
- 734-0177
- 734-0285
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk