Ekssikatorplader, Nalgene®
Keramisk metalkomposit, 230 mm
Katalog # 467-3100
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ekssikatorplader, Nalgene®
Katalog # 467-3100
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Brudsikre ekssikatorplader med flammepoleret, korrosionsresistent og inert slip-let glasoverflade, som er bundet til metal. Velegnet til brug sammen med ekssikatorerne 467-3120, 467-3110 og 467-3112.
- Større resistens overfor termiske chok end porcelæn
- Mærket med nummererede kvadrater til nem reference
- Autoklaverbare
Specifikationer
- Ø:230 mm
- Model:Keramisk metalkomposit
- Cat. No.:467-3100
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning