Orders LinkContactUsLinkComponent
Desiccator cabinets
Ekssikatorskabe af polystyren, døråbning 188×110 (mm), 200×225×168 mm
  467-0004
 :   SciLabware
Desiccator cabinets
  467-0004
Desiccator cabinets
Desiccator cabinets
Ekssikatorskabe af polystyren, døråbning 188×110 (mm), 200×225×168 mm
3.080,00 kr
1 * 1 Items
Clear, high impact polystyrene cabinets have an airtight door with foam rubber gasket.
  • Cabinets can be stacked to save space
 : Supplied with sealed jar of silica gel.
  • B×D×H udv.:
    200×225×168 mm
  • Beskrivelse:
    Ekssikatorskabe af polystyren
  • med:
    døråbning 188×110 (mm)