Tørremiddelbeholder, SP Bel-Art Desi-Can™
467-0000
- Beskrivelse:Desi-Can™
- B×D×H:102×51×13 mm
- Pakn:1
Genanvendelig beholder, som er ideel til brug i skabe, beholdere, værktøjskasser og andre opbevaringsområder, hvor man vil undgå rust og fugt. Beholderens indhold af silicagel absorberer effektivt fugten gennem hullerne i aluminiumskassen.
- En beholder kan opretholde en fornuftigt luftfugtighed i 0,9 kubikmeter
- Kan regenereres i en ovn ved 150 °C i ca. 3 timer, hvilket giver ubegrænset levetid
- Et overvågningsvindue viser blåt, når tørremidlet er regenereret og lyserødt, når det er mættet