Orders LinkContactUsLinkComponent
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN® klart borosilikatglas 3.3, låg med gevindudløb, type MOBILEX (GL 32), stophane med PTFE-spindel.
  • Ideel til opgaver med eller uden vakuum
  • Leveres med låg
Bestillingsoplysninger: Leveres uden plade. Bestil venligst en velegnet plade separat.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Nominel størrelse
    Brugbar højde
    Ø udv. × H
    Ø indv.
    Tilgængelighed
    Price
  • With side stopcock 172 mm
    150 DN
    239 mm
    215×239 mm
    172 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.030,00 kr
    3.030,00 kr
    1 * 1 Items
       3.030,00 kr
  • With side stopcock 224 mm
    200 DN
    296 mm
    270×296 mm
    224 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.400,00 kr
    3.400,00 kr
    1 * 1 Items
       3.400,00 kr
  • With side stopcock 274 mm
    250 DN
    122 mm
    320×344 mm
    274 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.400,00 kr
    4.400,00 kr
    1 * 1 Items
       4.400,00 kr
  • With side stopcock 332 mm
    300 DN
    150 mm
    380×420 mm
    332 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.500,00 kr
    6.500,00 kr
    1 * 1 Items
       6.500,00 kr
Plates
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Metal
    285 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 416,00 kr
    416,00 kr
    1 * 1 Items
       416,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Metal
    235 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 323,00 kr
    323,00 kr
    1 * 1 Items
       323,00 kr