Ekssikatorer, Nalgene®
Uden taphane, 181 DN, 87 mm, 181×149 mm
Catalog # 467-0021
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ekssikatorer, Nalgene®
Catalog # 467-0021
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Ideel til tørring og tørreprocesser. Låget er transparent og fremstillet af brudsikker PC med nedsænket kant. Bunden er af holdbart blåt PP.
- Bunden er uigennemtrængelig overfor alle faste tørremidler
- Autoklaverbare
Delivery information: Leveres med 140 mm aluminiumplade.
Specifikationer
- Nominel størrelse:181 DN
- Model:Uden taphane
- Brugbar højde:87 mm
- Ø udv. × H:181×149 mm
- Cat. No.:467-0021
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning