Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorer, Nalgene®
Ekssikatorer, Nalgene®
PC, 280 DN, 200 mm, 280×329 mm
Katalog # 467-3120
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Ekssikatorer, Nalgene®
Katalog # 467-3120
   Lav fremstillingspåvirkning
Ekssikatorer, Nalgene®
Ekssikatorer, Nalgene®
PC, 280 DN, 200 mm, 280×329 mm
Price
1.800,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Transparent PC, brudsikker og let. Ideel til opgaver med eller uden vakuum Har en bred bund for bedre stabilitet. Slangestuds passer til vacumslange fra 6,4 mm (¹/₄") til 19 mm (³/₄") int.Ø. og kan bruges sammen med hvilken som helst standard 230 mm ekssikatorplade som f.eks 467-3100. Bør kun anvendes ved stuetemperatur.
  • Praktiske sidearme på låg og bund
  • O-ring sikrer en lufttæt forsegling og kræver ikke smøring
  • Aftagelig stophane
Bestillingsoplysninger: Supplied without plate, please order suitable plate separately.
Specifikationer
  • Nominel størrelse:
    280 DN
  • Model:
    PC
  • Seq:
    01
  • Brugbar højde:
    200 mm
  • Ø udv. × H:
    280×329 mm
  • Cat. No.:
    467-3120
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stopcock assembly, PP, for desiccator top
    Stopcock assembly, PP, for desiccator top
    NALG71-5311-0010
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 492,00 kr