Orders LinkContactUsLinkComponent
Digler, Metalware™
Digler, Metalware™
Digler, Metalware™
Digler, Metalware™
Disse digler er lavet af nikkel (99,6% ren).
  • Suitable for most acids and alkalis
  • Recommended working temperature range up to 350 °C
Kan bruges ved temperaturer op til 800 °C, men dette vil forringe diglens levetid.
Lids are available separately. Nickel lids feature an extended tab for lifting the lid clear using nickel tongs. Use nickel tongs for handling nickel crucibles and lids with nickel bow crucible tongs to avoid contamination.
Product Family Options
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Tykkelse
  • 5 ml
    20×25 mm
    0,5 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 139,00 kr
    139,00 kr
    1 * 1 Items
       139,00 kr
  • 10 ml
    25×30 mm
    0,5 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 154,00 kr
    154,00 kr
    1 * 1 Items
       154,00 kr
  • 15 ml
    30×30 mm
    0,5 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 160,00 kr
    160,00 kr
    1 * 1 Items
       160,00 kr
  • 25 ml
    35×35 mm
    0,5 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 178,00 kr
    178,00 kr
    1 * 1 Items
       178,00 kr
  • 30 ml
    40×40 mm
    0,5 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 208,00 kr
    208,00 kr
    1 * 1 Items
       208,00 kr
  • 50 ml
    45×45 mm
    0,5 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 210,00 kr
    210,00 kr
    1 * 1 Items
       210,00 kr
  • 70 ml
    50×50 mm
    0,5 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 280,00 kr
    280,00 kr
    1 * 1 Items
       280,00 kr
  • 270 ml
    80×80 mm
    0,5 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 569,00 kr
    569,00 kr
    1 * 1 Items
       569,00 kr
  • 15 ml
    30×30 mm
    1,0 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 247,00 kr
    247,00 kr
    1 * 1 Items
       247,00 kr
  • 25 ml
    35×35 mm
    1,0 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 301,00 kr
    301,00 kr
    1 * 1 Items
       301,00 kr
  • 30 ml
    40×40 mm
    1,0 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 362,00 kr
    362,00 kr
    1 * 1 Items
       362,00 kr
  • 50 ml
    45×45 mm
    1,0 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 421,00 kr
    421,00 kr
    1 * 1 Items
       421,00 kr
  • 70 ml
    50×50 mm
    1,0 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 494,00 kr
    494,00 kr
    1 * 1 Items
       494,00 kr
  • 130 ml
    60×60 mm
    1,0 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 641,00 kr
    641,00 kr
    1 * 1 Items
       641,00 kr
  • 270 ml
    80×80 mm
    1,0 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 935,00 kr
    935,00 kr
    1 * 1 Items
       935,00 kr
  • 600 ml
    100×90 mm
    1,0 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.360,00 kr
    1.360,00 kr
    1 * 1 Items
       1.360,00 kr
  • 50 ml
    45×45 mm
    1,5 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 542,00 kr
    542,00 kr
    1 * 1 Items
       542,00 kr
  • 30 ml
    40×40 mm
    2,0 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 693,00 kr
    693,00 kr
    1 * 1 Items
       693,00 kr
Låg til nikkeldigler
  •  
    Til Ø
  • 25 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 121,00 kr
    121,00 kr
    1 * 1 Items
       121,00 kr
  •  
    Til Ø
  • 30 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 115,00 kr
    115,00 kr
    1 * 1 Items
       115,00 kr
  •  
    Til Ø
  • 35 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 124,00 kr
    124,00 kr
    1 * 1 Items
       124,00 kr
  •  
    Til Ø
  • 40 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 138,00 kr
    138,00 kr
    1 * 1 Items
       138,00 kr
  •  
    Til Ø
  • 45 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 149,00 kr
    149,00 kr
    1 * 1 Items
       149,00 kr
  •  
    Til Ø
  • 50 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 166,00 kr
    166,00 kr
    1 * 1 Items
       166,00 kr
  •  
    Til Ø
  • 20 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 97,50 kr
    97,50 kr
    1 * 1 Items
       97,50 kr
  •  
    Til Ø
  • 60 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 202,00 kr
    202,00 kr
    1 * 1 Items
       202,00 kr
  •  
    Til Ø
  • 80 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 292,00 kr
    292,00 kr
    1 * 1 Items
       292,00 kr