Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample containers with screw cap
Sample containers with screw cap
Leverandør:   VITLAB
Sample containers with screw cap
Leverandør:  VITLAB
Certifikater
Sample containers with screw cap
Sample containers with screw cap
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PFA, with PFA screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Udv.Ø
    Højde
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 180 ml
    54 mm
    112 mm
    GL 56
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 861,00 kr
    861,00 kr
    1 * 1 Items
       861,00 kr
  • 30 ml
    38 mm
    54 mm
    GL 40
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 512,00 kr
    512,00 kr
    1 * 1 Items
       512,00 kr
  • 60 ml
    38 mm
    90 mm
    GL 40
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 623,00 kr
    623,00 kr
    1 * 1 Items
       623,00 kr
  • 90 ml
    54 mm
    62 mm
    GL 56
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 686,00 kr
    686,00 kr
    1 * 1 Items
       686,00 kr