Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with screw cap
Jars with screw cap
Leverandør:   VITLAB
Jars with screw cap
Leverandør:  VITLAB
Certifikater
Jars with screw cap
Jars with screw cap
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
White PP.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Udv.Ø
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 30 ml
    38 mm
    54 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 634,00 kr
    634,00 kr
    1 * 10 Items
       634,00 kr
  • 60 ml
    38 mm
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 800,00 kr
    800,00 kr
    1 * 10 Items
       800,00 kr
  • 90 ml
    54 mm
    62 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 985,00 kr
    985,00 kr
    1 * 10 Items
       985,00 kr
  • 180 ml
    54 mm
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 10 Items
       1.180,00 kr