Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangekoblinger, lige
Slangekoblinger, lige
Leverandør:   Brand
Slangekoblinger, lige
Leverandør:  Brand
Certifikater
Slangekoblinger, lige
Slangekoblinger, lige
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP eller HDPE, gennemskinnelig.
  • God mekanisk og kemisk resistens
  • PP-slange med fremragende termisk resistens; autoklaverbar
  • HDPE-slange med god termisk resistens
Med koniske ender. Til tilslutning af slanger med forskellige diametre.
Product Family Options
HDPE
Produktinformation
  • Længde
    Rør int.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 66 mm
    8 - 10/11 - 14 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 257,00 kr
    257,00 kr
    1 * 10 Items
       257,00 kr
  • 73 mm
    12 - 14/18 - 20,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 277,00 kr
    277,00 kr
    1 * 10 Items
       277,00 kr
PP
Produktinformation
  • Længde
    Rør int.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 55 mm
    3 - 5/6 - 10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 156,00 kr
    156,00 kr
    1 * 10 Items
       156,00 kr
  • 59 mm
    6 - 10/9 - 13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 170,00 kr
    170,00 kr
    1 * 10 Items
       170,00 kr