Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangekoblinger, Y-formede
Leverandør:   KARTELL
Slangekoblinger, Y-formede
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Slangekoblinger, Y-formede
Slangekoblinger, Y-formede
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, hvid.
  • Good mechanical strength and chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for foodstuff
Med koniske ender.
 : Conforms to Food and Drug regulations 90/128 CEE, 92/39 CEE and FDA 21 CFR 177.1520.
Product Family Options
Produktinformation
  • Udv.Ø
    Hul Ø
    Rør int.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 4/5/6 mm
    1,5 mm
    4 - 6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 123,00 kr
    123,00 kr
    1 * 10 Items
       123,00 kr
  • 6/7/8 mm
    2,7 mm
    6 - 8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 139,00 kr
    139,00 kr
    1 * 10 Items
       139,00 kr
  • 8/9/10 mm
    4,7 mm
    8 - 10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 158,00 kr
    158,00 kr
    1 * 10 Items
       158,00 kr
  • 10/11/12 mm
    5,5 mm
    10 - 12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 167,00 kr
    167,00 kr
    1 * 10 Items
       167,00 kr
  • 12/13/14 mm
    7,6 mm
    12 - 14 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 193,00 kr
    193,00 kr
    1 * 10 Items
       193,00 kr
  • 14/15/16 mm
    9,6 mm
    14 - 16 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 227,00 kr
    227,00 kr
    1 * 10 Items
       227,00 kr