ValvTool
ValvTool, 1/4" and 5/16" open wrench, 1/4" hex and 5/16" heads
Katalog # 554-1108
Leverandør: VICI JOUR RESEARCH
Gå til:
Product Details & Documents
Til løsning og tilspænding af 1/4" møtrikker.
- Hovedets form muliggør tilspænding med slanger in situ
Specifikationer
- Beskrivelse:ValvTool, 1/4" and 5/16" open wrench
- Bruges med hovedindsatser:1/4" hex and 5/16" heads