Orders LinkContactUsLinkComponent
ValvTool
ValvTool
ValvTool, 1/4" and 5/16" open wrench, 1/4" hex and 5/16" heads
Katalog # 554-1108
Leverandør:   VICI JOUR RESEARCH
ValvTool
Katalog # 554-1108
Leverandør:  VICI JOUR RESEARCH
ValvTool
ValvTool
ValvTool, 1/4" and 5/16" open wrench, 1/4" hex and 5/16" heads
Price
585,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Til løsning og tilspænding af 1/4" møtrikker.
  • Hovedets form muliggør tilspænding med slanger in situ
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    ValvTool, 1/4" and 5/16" open wrench
  • Bruges med hovedindsatser:
    1/4" hex and 5/16" heads