Orders LinkContactUsLinkComponent
Tilbehør
Tilbehør
 :   Merck
Tilbehør
 :  Merck
Tilbehør
Tilbehør
Merck kolonner i 3 udgaver.
1. Hibar® RT er en traditionel kolonne med standard ¹/₁₆" endefatninger (hun). Der kan bruges en separat Hibar® forkolonneholder sammen med LiChrospher® 4-4 forkolonner til at beskytte kolonnen.
2. LiChroCART® forkolonnerne har aftagelige ManuCART® endefatninger med standard ¹/₁₆" tilslutninger (hun). ManuCART® endefatningerne har indbygget forkolonneholder, hvilket minimerer dødvolumenet. De kan bruges til alle Merck kolonner med en længde på 75 til 250 mm.
3. Chromolith® kolonner - monolitiske silikastænger med PEEK-belægning i brugsklart format (uden kolonneholder), se de relevante sider i kataloget for detaljer og billeder af kolonner og forkolonner.
LiChroCART® kolonne med LiChroCART® forkolonner og koblingssæt: Tilslutter LiChroCART® kolonnen med LiChroCART 25-4 og 25-2 forkolonne med koblingssæt.
LiChroCART® kolonne med ManuCART® endefatninger: ManuCART® systemet indeholder en forkolonneholder, der passer til kolonner med ID på 2, 3 og 4 mm og længder fra 75 til 250 mm.
Forkolonner: Mercks 4-4 mm præ- eller forkolonner er et godt køb. Med en passende holder kan de både bruges til kolonner fra Merck og til kolonner af andre mærker. Brug de indbyggede ManuCART® fatninger til forkolonner fra Merck og Hibar® 4-4 forkolonneholderen til kolonner med endefatninger. Mercks 4-4 forkolonner leveres med C18, C8 RP Select B, Si, NH₂, CN og DIOL faser.
Product Family Options
  • Beskrivelse
  • LiChroCART® fritteelementer til 4 og 4,6 mm kolonner
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.470,00 kr
    1.470,00 kr
    1 * 10 Items
       1.470,00 kr
  • ManuCART® "10" II kolonneholder til 10 mm I.D. LiChroCART®-kolonner
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.350,00 kr
    5.350,00 kr
    1 * 1 Items
       5.350,00 kr
  • ManuCART® kolonnesæt til kobling med LiChroCART® 25-4 forkolonner
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.370,00 kr
    3.370,00 kr
    1 * 1 Items
       3.370,00 kr
  • ManuCART® koblingssæt til forbindelse af 2 LiChroCART® kolonner
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.520,00 kr
    1.520,00 kr
    1 * 1 Items
       1.520,00 kr
  • ManuCART® holder 25-4 og 25-2
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.460,00 kr
    3.460,00 kr
    1 * 1 Items
       3.460,00 kr
  • ManuCART® holder, 30 mm, til LiChroCART® kolonnerne 30-2, 30-3 og 30-4
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.020,00 kr
    2.020,00 kr
    1 * 1 Items
       2.020,00 kr
  • ManuCART® holder, 55 mm, til LiChroCART® kolonnerne 55-2, 55-3 og 55-4
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.420,00 kr
    2.420,00 kr
    1 * 1 Items
       2.420,00 kr
  • ManuCART® NT kolonneholder til I.D. 2, 3, 4 og 4,6 mm LiChroCART® kolonner
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.810,00 kr
    4.810,00 kr
    1 * 1 Items
       4.810,00 kr
  • Forkolonneholder til direkte tilslutning af LiChroCART® 4-4 forkolonner
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.260,00 kr
    2.260,00 kr
    1 * 1 Items
       2.260,00 kr
  • Tryktap til manu-CART® endefatning
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.620,00 kr
    1.620,00 kr
    1 * 2 Items
       1.620,00 kr
  • Splitopsamlere til manu-CART® endefatning
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 964,00 kr
    964,00 kr
    1 * 4 Items
       964,00 kr