Orders LinkContactUsLinkComponent
Kolonner, Vigreux-type
Leverandør:   Lenz Laborglas
Kolonner, Vigreux-type
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Kolonner, Vigreux-type
Kolonner, Vigreux-type
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • God kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal termisk ekspansion giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Ingen glaskappe. Kappe og konus med standardslib. Skiftevis vandrette og hældende indhak.
Product Family Options
Produktinformation
  • Brugbar længde
    Konusstr.
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 200 mm
    14/23 NS
    14/23 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 546,00 kr
    546,00 kr
    1 * 1 Items
       546,00 kr
  • 300 mm
    14/23 NS
    14/23 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 639,00 kr
    639,00 kr
    1 * 1 Items
       639,00 kr
  • 300 mm
    24/29 NS
    24/29 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 731,00 kr
    731,00 kr
    1 * 1 Items
       731,00 kr
  • 300 mm
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 721,00 kr
    721,00 kr
    1 * 1 Items
       721,00 kr
  • 600 mm
    24/29 NS
    24/29 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr
    1.210,00 kr
    1 * 1 Items
       1.210,00 kr
  • 600 mm
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.310,00 kr
    1.310,00 kr
    1 * 1 Items
       1.310,00 kr