Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Skåneærmer, LDPE/LLDPE
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Skåneærmer, LDPE/LLDPE
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR®, Skåneærmer, LDPE/LLDPE
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Ærmebeskyttere fremstillet af 65% LDPE og 35% LLDPE.
  • Elastiske manchetter
  • Fås i to farver
Ø×L: 200×400 mm
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 113-8256
  • 113-8257
  • Outfit applikationer:
  • Laboratory
  • Laboratory
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    400 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 138,00 kr
    138,00 kr
    1 * 100 Items
       138,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8256
    Outfit applikationer
    Laboratory
  • blå
    400 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 138,00 kr
    138,00 kr
    1 * 100 Items
       138,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8257
    Outfit applikationer
    Laboratory