Skåneærmer, Secutex® pro, PP/PE
hvid, 380 mm
ZVGA30241-90
Disse laminerede ærmeskånere giver beskyttelse mod fint støv samt aggressive og toksiske stoffer. Med 2 elastiske manchetter.
- Fnugfri, slidstærke og vandfaste.
- Gennemtrængelig for vanddamp for at sikre åndbarhed
- Antistatisk
- Farve:hvid
- Længde:380 mm
- Cat. No.:ZVGA30241-90
- Outfit applikationer:Laboratory