Laboratory overalls, SMS
hvid, L
Katalog # 113-0365
Leverandør: International Enviroguard
Gå til:
Product Details & Documents
Forskellige typer af beskyttelsesdragter i varierende farver- Lavet at tilspundet/smelteblæst materiale.
- Et blødt og åndbart materiale giver god bevægelighed og komfort
- Yder stænkbeskyttelse og virker som partikelbarriere
Ideelle indenfor industri, farmaceutica, fødevarebehandling, konstruktion og på visse farlige og ufarlige arbejdspladser.
Vægt: 60 g
Farve: Hvid eller blå
Documents
Specifikationer
- Tøj størrelse:L
- Farve:hvid
- Seq:03
- Cat. No.:113-0365
- Vægt:60 g
- Outfit applikationer:Laboratory|Food