Orders LinkContactUsLinkComponent
Overalls, ProShield® 20, model CHF5
Leverandør:   DuPont
Overalls, ProShield® 20, model CHF5
Leverandør:  DuPont
Certifikater
Overalls, ProShield® 20, model CHF5
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These SMS garments are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6). They are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work.
  • Nylon zipper with flap
  • Elasticated 2-piece hood, waist, wrists, and ankles
  • Stitched external seams
  • Anti-static treatment (EN 1149-5) - on inside in blue and on both sides in white
Colour: white or blue
Weight: 43 g/m²
Density: 62 g/m²
Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III
 : (EU) 2016/425, Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Cat. III.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 113-8369
  • 113-8368
  • 113-8367
  • 113-8370
  • 113-8371
  • 113-8372
  • 113-8375
  • 113-8374
  • 113-8373
  • 113-8376
  • 113-8378
  • 113-8377
  • Model:
  • 20 - CHF5
  • 20 - CHF5
  • 20 - CHF5
  • 20 - CHF5
  • 20 - CHF5
  • 20 - CHF5
  • 20 - CHF5
  • 20 - CHF5
  • 20 - CHF5
  • 20 - CHF5
  • 20 - CHF5
  • 20 - CHF5
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Outfit applikationer:
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • Vægt:
  • 43 g/m²
  • 43 g/m²
  • 43 g/m²
  • 43 g/m²
  • 43 g/m²
  • 43 g/m²
  • 43 g/m²
  • 43 g/m²
  • 43 g/m²
  • 43 g/m²
  • 43 g/m²
  • 43 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tøj størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • blå
    S
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8369
    Model
    20 - CHF5
    Antistatisk
    +
    Outfit applikationer
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Vægt
    43 g/m²
  • blå
    M
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 50 Items
       2.830,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8368
    Model
    20 - CHF5
    Antistatisk
    +
    Outfit applikationer
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Vægt
    43 g/m²
  • blå
    L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 50 Items
       2.830,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8367
    Model
    20 - CHF5
    Antistatisk
    +
    Outfit applikationer
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Vægt
    43 g/m²
  • blå
    XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 50 Items
       2.830,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8370
    Model
    20 - CHF5
    Antistatisk
    +
    Outfit applikationer
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Vægt
    43 g/m²
  • blå
    3XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.910,00 kr
    2.910,00 kr
    1 * 50 Items
       2.910,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8371
    Model
    20 - CHF5
    Antistatisk
    +
    Outfit applikationer
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Vægt
    43 g/m²
  • blå
    XXL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 50 Items
       2.830,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8372
    Model
    20 - CHF5
    Antistatisk
    +
    Outfit applikationer
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Vægt
    43 g/m²
  • hvid
    S
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.780,00 kr
    2.780,00 kr
    1 * 50 Items
       2.780,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8375
    Model
    20 - CHF5
    Antistatisk
    +
    Outfit applikationer
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Vægt
    43 g/m²
  • hvid
    M
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.780,00 kr
    2.780,00 kr
    1 * 50 Items
       2.780,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8374
    Model
    20 - CHF5
    Antistatisk
    +
    Outfit applikationer
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Vægt
    43 g/m²
  • hvid
    L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.780,00 kr
    2.780,00 kr
    1 * 50 Items
       2.780,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8373
    Model
    20 - CHF5
    Antistatisk
    +
    Outfit applikationer
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Vægt
    43 g/m²
  • hvid
    XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.780,00 kr
    2.780,00 kr
    1 * 50 Items
       2.780,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8376
    Model
    20 - CHF5
    Antistatisk
    +
    Outfit applikationer
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Vægt
    43 g/m²
  • hvid
    XXL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.780,00 kr
    2.780,00 kr
    1 * 50 Items
       2.780,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8378
    Model
    20 - CHF5
    Antistatisk
    +
    Outfit applikationer
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Vægt
    43 g/m²
  • hvid
    3XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.860,00 kr
    2.860,00 kr
    1 * 50 Items
       2.860,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8377
    Model
    20 - CHF5
    Antistatisk
    +
    Outfit applikationer
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Vægt
    43 g/m²