Orders LinkContactUsLinkComponent
Shoe covers, CPE
Shoe covers, CPE
Leverandør:   Ansell
Shoe covers, CPE
Leverandør:  Ansell
Certifikater
Shoe covers, CPE
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Elasticated shoe covers made from chlorinated PE.
  • Protects outdoor shoes from getting wet
  • Helps prevent dirt from outdoor shoes being brought inside
Thickness: 0,038 mm
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 113-1020
  • 113-1021
  • Outfit applikationer:
  • Laboratory|Food
  • Laboratory|Food
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • blå
    150 mm
    360 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 73,80 kr
    73,80 kr
    1 * 100 Items
       73,80 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1020
    Outfit applikationer
    Laboratory|Food
  • blå
    150 mm
    410 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 80,90 kr
    80,90 kr
    1 * 100 Items
       80,90 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1021
    Outfit applikationer
    Laboratory|Food