VWR®, Visitor Smocks, LDPE/LLDPE, Disposable
hvid, One size, 125 cm
Katalog # 113-8265
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Denne engangssmock er lavet af 65% LDPE og 35% LLDPE.
- Highly resistant to chemical corrosion
- Effective against dirt, moisture and oil
- Straight cuffs, press stud fastening and hood
Længde: 1250 mm
Vægt: 12,5 g
Farve: Hvid
* En størrelse passer alle
Documents
Specifikationer
- Tøj størrelse:One size
- Farve:hvid
- Længde:125 cm
- Køn:Unisex
- Cat. No.:113-8265
- Vægt:12,5 g
- Outfit applikationer:General Purpose|Laboratory
- Lukkestørrelse:Med trykknapper