Beard covers, PP
With latex, hvid
Katalog # 113-0240
Leverandør: International Enviroguard
Gå til:
Product Details & Documents
Dette skægbind giver en økonomisk beskyttelse ved forskellige arbejdsopgaver. Polypropylen er en prisbillig løsning til beskyttelse af personale imod visse farlige og ufarlige væsker, tørpartikler, skidt og støv.
- Let
- Åndbart materiale
Der findes også en latexfri udgave (113-0352).
Specifikationer
- Farve:hvid
- Beskrivelse:With latex