Forklæder, secutex® pro, Z 40, PP/PE
hvid
114-3441
Dette engangsforklæde fremstillet af lamineret antistatisk PP/PE beskytter mod aggressive og giftige stoffer.
- Lint-free, water and particle-proof
- Long version with neckband and belt
Farve: hvide
- Farve:hvid
- Cat. No.:114-3441
- Outfit applikationer:Chemical protection