Kulderesistent forklæde Cryo-Apron®
Om denne vare
Cryo-Aprons® er isolerede multilagsforklæder, som er designet til at beskytte overkroppen og benene mod meget kolde overflader (kryogenisk miljø) og stænk.
- Bagsidematerialet består af et sekundært lag af Taslan-nylon som er behandlet med en holdbar vandtæt lak
- Beskytter mod temperatur i intervallet fra −160 °C til +150 °C
- Udstyret med justerbare stropper og lynspænder ved halsen og taljen
Ideel til arbejde i fryserumsmiljø, med kryogeniske væsker, tøris, flydende nitrogen (dampfase) eller til autoklavearbejde. Forklædet er isoleret med en åndbar membran, som er lamineret til den indvendige overflade. En fleksibel ikke-vævet gaze er hæftet til hver side.
EN 511; Cat. III
Certifications: EN 511; Cat. III
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Cryo-Aprons® er isolerede multilagsforklæder, som er designet til at beskytte overkroppen og benene mod meget kolde overflader (kryogenisk miljø) og stænk.
- Bagsidematerialet består af et sekundært lag af Taslan-nylon som er behandlet med en holdbar vandtæt lak
- Beskytter mod temperatur i intervallet fra −160 °C til +150 °C
- Udstyret med justerbare stropper og lynspænder ved halsen og taljen
Ideel til arbejde i fryserumsmiljø, med kryogeniske væsker, tøris, flydende nitrogen (dampfase) eller til autoklavearbejde. Forklædet er isoleret med en åndbar membran, som er lamineret til den indvendige overflade. En fleksibel ikke-vævet gaze er hæftet til hver side.
EN 511; Cat. III
Certifications: EN 511; Cat. III
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 113-2600
- 113-2601
- 113-2602
- 113-2603
- TEMPP-CA36
- 113-1599
- Outfit applikationer:
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Risk area:
- Rain (waterproof)|Cryo|Cold
- Rain (waterproof)|Cryo|Cold
- Rain (waterproof)|Cryo|Cold
- Rain (waterproof)|Cryo|Cold
- Rain (waterproof)|Cryo|Cold
- Rain (waterproof)|Cryo|Cold
- Køn:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Lukkestørrelse:
- Med tilbage lukning
- Med tilbage lukning
- Med tilbage lukning
- Med tilbage lukning
- Med tilbage lukning
- Med tilbage lukning
- Stof:
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
Specifikationer
Product Family Options
Cryo-Apron®
Produktinformation
- FarveLængdeTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-2600Outfit applikationerIndustrialRisk areaRain (waterproof)|Cryo|ColdKønUnisexLukkestørrelseMed tilbage lukningStofNylon - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-2601Outfit applikationerIndustrialRisk areaRain (waterproof)|Cryo|ColdKønUnisexLukkestørrelseMed tilbage lukningStofNylon - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-2602Outfit applikationerIndustrialRisk areaRain (waterproof)|Cryo|ColdKønUnisexLukkestørrelseMed tilbage lukningStofNylon - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-2603Outfit applikationerIndustrialRisk areaRain (waterproof)|Cryo|ColdKønUnisexLukkestørrelseMed tilbage lukningStofNylon - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.TEMPP-CA36Outfit applikationerIndustrialRisk areaRain (waterproof)|Cryo|ColdKønUnisexLukkestørrelseMed tilbage lukningStofNylon
Cryo-Industrial® Apron
Produktinformation
- FarveLængdeTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1599Outfit applikationerIndustrialRisk areaRain (waterproof)|Cryo|ColdKønUnisexLukkestørrelseMed tilbage lukningStofNylon