Orders LinkContactUsLinkComponent
Beskyttelsesforklæde, PVC
 :   Ansell
Beskyttelsesforklæde, PVC
 :  Ansell
Beskyttelsesforklæde, PVC
Beskyttelsesforklæde, PVC
Forklæde fremstillet af PVC med nakkerem i nylon.
  • Stor resistens over for olier, fedt og kemikalier
  • Holdbar
Tykkelse: 0,51 mm
 : EN 14605; art. III
  • Catalog No:
  • 113-1029
  • 113-8224
  • Outfit applikationer:
  • Chemical protection|Oils, fats and fuels
  • Chemical protection|Oils, fats and fuels
  • Køn:
  • Unisex
  • Unisex
  • Stof:
  • PVC
  • PVC
  • Tykkelse:
  • 0,51 mm
  • 0,51 mm
Product Family Options
  • Farve
    L×B
  • grøn
    1120×840 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifications
    Cat. No.
    113-1029
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Oils, fats and fuels
    Køn
    Unisex
    Stof
    PVC
    Tykkelse
    0,51 mm
  • hvid
    1120×840 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifications
    Cat. No.
    113-8224
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Oils, fats and fuels
    Køn
    Unisex
    Stof
    PVC
    Tykkelse
    0,51 mm