Orders LinkContactUsLinkComponent
Carboys, wide neck, rectangular, HDPE
Carboys, wide neck, rectangular, HDPE
Certifikater
Carboys, wide neck, rectangular, HDPE
Carboys, wide neck, rectangular, HDPE
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
HDPE, natural, without screw cap.
  • Rectangular, save spaces
  • Good chemical resistance
  • Screw cap must be ordered separately
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Hals indv. Ø
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 L
    100 mm
    190×141×273 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 102,00 kr
    102,00 kr
    1 * 1 Items
       102,00 kr
  • 10 L
    100 mm
    235×158×375 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 216,00 kr
    216,00 kr
    1 * 1 Items
       216,00 kr
Screw caps
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Gevind
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • PE
    100 mm
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 39,30 kr
    39,30 kr
    1 * 1 Items
       39,30 kr