Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, with thread
Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, with thread
Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, with thread
Certifikater
Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, with thread
Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, with thread
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
HDPE, natural, without screw cap.
  • Good chemical resistance
  • with screw caps (1000 ml model without screw cap)
Ideal for sample collection and storage of liquids and dry substances.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gevind
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 215-1839
    Bottle with lid
    Bottle with lid
    250 ml
    40 mm
    64×50×120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 23,20 kr
    23,20 kr
    1 * 1 Items
       23,20 kr
  • 215-2339
    Bottle without lid
    Bottle without lid
    250 ml
    40 mm
    64×50×120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13,80 kr
    13,80 kr
    1 * 1 Items
       13,80 kr
  • 215-1855
    Bottle with cover
    Bottle with cover
    500 ml
    40 mm
    84×56×155 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 27,80 kr
    27,80 kr
    1 * 1 Items
       27,80 kr
  • 215-1840
    Bottle with lid
    Bottle with lid
    500 ml
    50 mm
    84×56×159 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 27,80 kr
    27,80 kr
    1 * 1 Items
       27,80 kr
  • 215-2340
    Bottle without lid
    Bottle without lid
    500 ml
    40 mm
    84×56×155 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 34,00 kr
    34,00 kr
    1 * 1 Items
       34,00 kr
  • 215-2349
    Bottle without lid
    Bottle without lid
    500 ml
    50 mm
    84×56×159 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 21,90 kr
    21,90 kr
    1 * 1 Items
       21,90 kr
  • 215-3075
    Bottle uncovered
    Bottle uncovered
    1000 ml
    40 mm
    95×75×195 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 25,00 kr
    25,00 kr
    1 * 1 Items
       25,00 kr
Screw caps
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap, white, thread 50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10,30 kr
    10,30 kr
    1 * 1 Items
       10,30 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Lid, white, threaded
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1,70 kr
    1,70 kr
    1 * 1 Items
       1,70 kr