Screw caps, PP, black with PE foam insert
Supplier: Kautex
Certificates
About this item
PP, sort, med PE-skumindlæg.
- Meget god kemisk resistens
- God temperaturmodstandsdygtighed
- Lækagesikker
Velegnet til kar med brede åbninger.
Frequently Bought Together