Flasker, smal hals, med skruelåg
Smalle halsflasker, klart eller brunt glas, med sort PP skruelåg. Fremragende til prøveudtagning, opbevaring og transport af væsker.
- Gode kemiske og fysiske egenskaber
- Til opgaver, hvor der ikke opstår høje termiske belastninger
- Rundt genvind i henhold til DIN 168
Frequently Bought Together