Forceps, Nalgene®
blå
Katalog # 229-0301
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Forceps, Nalgene®
Katalog # 229-0301
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PP, blå. Med dobbeltvirkende hængsler for ekstra vægtstangsvirkning. Kæberne har sammenlåsende tænder til at holde genstande sikkert. Saksehåndtag med pal til låsning af tangen. Kan anvendes som clips til kromatografistativer. Fungerer også som fremragende slangeklemme.
- God kemisk resistens
- Meget god termisk resistens, autoklaverbar
- Nem og bekvem, holdbar
Specifikationer
- Farve:blå
- Cat. No.:229-0301
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning