Orders LinkContactUsLinkComponent
Clamps
Clamps
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Clamps
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Certifikater
Clamps
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Zinc die-cast, powder-coated.
  • Cork lined jaws
  • With rod (Ø 10 mm)
  • One jaw in V-shape
Længde: 250 mm
Product Family Options
Produktinformation
  • Spændvidde
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 - 25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 112,00 kr
    112,00 kr
    1 * 1 Items
       112,00 kr
  • 13 - 40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 122,00 kr
    122,00 kr
    1 * 1 Items
       122,00 kr
  • 26 - 60 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 132,00 kr
    132,00 kr
    1 * 1 Items
       132,00 kr