Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativklemme, kædeklemme
Stativklemme, kædeklemme
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Stativklemme, kædeklemme
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Certifikater
Stativklemme, kædeklemme
Stativklemme, kædeklemme
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Zink trykstøbt, forniklet. Til fastgørelse af glasbægre, kolber, reaktionsbeholdere og andre laboratoriebeholdere til støtteben.
  • Med korkforet holder
  • Justerbar gummibelagt kæde
  • Uden dobbeltmuffe til stativstang
Product Family Options
Produktinformation
  • Spændvidde
    Tilgængelighed
    Price
  • 40 - 120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 456,00 kr
    456,00 kr
    1 * 1 Items
       456,00 kr
  • 80 - 150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 474,00 kr
    474,00 kr
    1 * 1 Items
       474,00 kr
  • 100 - 170 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 495,00 kr
    495,00 kr
    1 * 1 Items
       495,00 kr