Orders LinkContactUsLinkComponent
Clamp with chain
Clamp with chain
Leverandør:   BOCHEM
Clamp with chain
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Clamp with chain
Clamp with chain
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
For attaching glass beakers, flasks, reaction vessels and other laboratory vessels to support stands.
  • Adjustable chain with silicone coating, 70 cm
  • Without bosshead for fixing to rod
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Spændvidde
    Længde
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Rustfrit stål 18/10
    50 - 160 mm
    250 mm
    Beakers
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 903,00 kr
    903,00 kr
    1 * 1 Items
       903,00 kr
  • Galvaniseret Stål
    50 - 160 mm
    250 mm
    Beakers
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 384,00 kr
    384,00 kr
    1 * 1 Items
       384,00 kr