Orders LinkContactUsLinkComponent
Muffer
Muffer
Leverandør:   BOCHEM
Muffer
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Muffer
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Formbart støbejern, forkromet.
  • Klemmernes kæber har korkindsatser til beskyttelse af de holdte genstande
  • Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
  • Med vingeskruer for nem, hurtig fastgørelse
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Product Family Options
Produktinformation
  • Spændvidde
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 146,00 kr
    146,00 kr
    1 * 1 Items
       146,00 kr
  • 40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 157,00 kr
    157,00 kr
    1 * 1 Items
       157,00 kr
  • 60 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 182,00 kr
    182,00 kr
    1 * 1 Items
       182,00 kr