Buretteklemmer
: KARTELL
PP, hvid, brudsikker. Til hurtig og sikker fastgørelse af buretter.
- Klemmerne passer til stænger med Ø 8 til 14 mm
- Klemmerne har gummiindsatse og fjedre i rustfrit stål
- Burettens skala tildækkes ikke
PP, hvid, brudsikker. Til hurtig og sikker fastgørelse af buretter.
- Klemmerne passer til stænger med Ø 8 til 14 mm
- Klemmerne har gummiindsatse og fjedre i rustfrit stål
- Burettens skala tildækkes ikke