VWR®, Inoculating Needles, Disposable
Podenåle, Violet, 1,45 mm, 200 mm
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PS, sterile. Disposable plastic inoculating needles.
: I let-aftagelige poser.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerCoC VWR Inoculating Needles, Disposable.pdf
Overensstemmelseserklæring
CoC_VWRI612-2654_2006288 CoC_VWRI612-2654_2018673 CoC_VWRI612-2654_2029457 CoC_VWRI612-2654_2104341 COC_VWRI612-2654_2118561
More
TDS_VWR_INOCULATING_NEEDLES_STERILE
Produktspecifikation
Specifikationer
- Ø:1,45 mm
- Farve:Violet
- Beskrivelse:Podenåle
- Længde:200 mm