Orders LinkContactUsLinkComponent
Inoculating loops and needles, disposable
Inoculating loops and needles, disposable
Inoculating loops and needles, disposable
Leverandør:  Greiner Bio-One
Certifikater
Inoculating loops and needles, disposable
Inoculating loops and needles, disposable
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Flexible polymer.
  • Sterilised by irradiation
  • Individually wrapped
  • Length: 200 mm
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Farve
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • Platinøse
    1 µl
    hvid
    pakket enkeltvis
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 600 Items
    1 * 600 Items - 1.210,00 kr
    1.210,00 kr
    1 * 600 Items
       1.210,00 kr
  • 612-9300
    Platinøse
    Platinøse
    1 µl
    hvid
    50 loops pr. hylster, 40 hylstre pr. æske
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 891,00 kr
    891,00 kr
    1 * 2.000 Items
       891,00 kr
  • Platinøse
    1 µl
    hvid
    10 loops pr. hylster, 300 hylstre pr. æske
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.000 Items
    1 * 3.000 Items - 2.020,00 kr
    2.020,00 kr
    1 * 3.000 Items
       2.020,00 kr
  • Platinøse
    10 µl
    blå
    pakket enkeltvis
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 600 Items
    1 * 600 Items - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 600 Items
       1.260,00 kr
  • Platinøse
    10 µl
    blå
    50 loops pr. hylster, 40 hylstre pr. æske
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1.480,00 kr
    1.480,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1.480,00 kr
  • Platinøse
    10 µl
    blå
    10 loops pr. hylster, 300 hylstre pr. æske
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.000 Items
    1 * 3.000 Items - 2.120,00 kr
    2.120,00 kr
    1 * 3.000 Items
       2.120,00 kr
  • Nåle
    -
    gul
    pakket enkeltvis
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 600 Items
    1 * 600 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 600 Items
       1.190,00 kr
  • Nåle
    -
    gul
    50 nåle pr. hylster, 40 hylstre pr. æske
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1.050,00 kr
  • Nåle
    -
    gul
    10 nåle pr. hylster, 300 hylstre pr. æske
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.000 Items
    1 * 3.000 Items - 2.720,00 kr
    2.720,00 kr
    1 * 3.000 Items
       2.720,00 kr