Celleskrabere, Falcon®
Leverandør: Corning
Om denne vare
Håndtag af PS, TPE-skraber. Beregnet til at skaffe maksimal adgang til dyrkningsoverfladerne på en række dyrkningsflasker.
- Cross-ribbed PS handle provides greater rigidity, to ensure better control while scraping cells
- Highly compliant TPE blade pivots to provide multiple angles to remove cells from the entire growth surface
Ordering information: Supplied individually wrapped in peel-open packages.
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Håndtag af PS, TPE-skraber. Beregnet til at skaffe maksimal adgang til dyrkningsoverfladerne på en række dyrkningsflasker.
- Cross-ribbed PS handle provides greater rigidity, to ensure better control while scraping cells
- Highly compliant TPE blade pivots to provide multiple angles to remove cells from the entire growth surface
Ordering information: Supplied individually wrapped in peel-open packages.
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 734-0385
- 734-0386
- 734-1111
- 734-0387
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- Samlet længdeTilgængelighedPrice
- 734-0385Celleskraber, til brug sammen med 12,5 - 25 cm² kolber, 18 mm bladCelleskraber, til brug sammen med 12,5 - 25 cm² kolber, 18 mm blad180 mmLog ind for tilgængelighed1 * 100 Items1.890,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.734-0385Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - 734-0386Celleskraber, til brug sammen med 75 cm² kolber, 18 mm bladCelleskraber, til brug sammen med 75 cm² kolber, 18 mm blad250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 100 Items2.150,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.734-0386Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - 734-1111Celleskraber, til brug sammen med 75 cm² kolber, 30 mm bladCelleskraber, til brug sammen med 75 cm² kolber, 30 mm blad250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 100 Items3.180,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.734-1111Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - 734-0387Celleskaber, til brug sammen med 150 - 175 cm² kolber, 30 mm bladCelleskaber, til brug sammen med 150 - 175 cm² kolber, 30 mm blad400 mmLog ind for tilgængelighed1 * 100 Items2.300,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.734-0387Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning