Celleskrabere, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Om denne vare
Celleskrabere til cellehøst fås i to længder med justerbart blad, der giver optimal anvendelsesfleksibilitet. Uden pyrogener
: Supplied individually wrapped, one per sleeve.
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Celleskrabere til cellehøst fås i to længder med justerbart blad, der giver optimal anvendelsesfleksibilitet. Uden pyrogener
: Supplied individually wrapped, one per sleeve.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 734-2132
- 734-2133
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- Samlet længdeTilgængelighedPrice
- 734-2132Til brug med 25 - 80 cm² kolber, blad offset 7,5 mm, bladbredde 15,5 mmTil brug med 25 - 80 cm² kolber, blad offset 7,5 mm, bladbredde 15,5 mm230 mmLog ind for tilgængelighed1 * 250 Items9.990,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.734-2132Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning - 734-2133Til brug med 75 - 175 cm² kolber, offset på blad 16 mm, bladbredde 17,5 mmTil brug med 75 - 175 cm² kolber, offset på blad 16 mm, bladbredde 17,5 mm320 mmLog ind for tilgængelighed1 * 250 Items11.430,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.734-2133Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning