Celleskrabere
Om denne vare
Designet til at lette den blide mekaniske fjernelse af klæbende celler fra vækstoverflader. Hver skraber har et 18 mm drejeligt (drejevinkel 60°) skraberblad, som giver adgang til dårligt tilgængelige overflader.
- Optimised blade design for maximum cell harvest
- Uniform contact with the growth surface, minimal mechanical strain and efficient cell harvest, even from poorly accessible surfaces
- Minimises any accumulation of the cell suspension to the blade structure
Emballering: Individuelt pakket
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Designet til at lette den blide mekaniske fjernelse af klæbende celler fra vækstoverflader. Hver skraber har et 18 mm drejeligt (drejevinkel 60°) skraberblad, som giver adgang til dårligt tilgængelige overflader.
- Optimised blade design for maximum cell harvest
- Uniform contact with the growth surface, minimal mechanical strain and efficient cell harvest, even from poorly accessible surfaces
- Minimises any accumulation of the cell suspension to the blade structure
Emballering: Individuelt pakket
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerProduct Family Options
Produktinformation
- Samlet længdeTilgængelighedPrice
- 391-3010Celleskraber med 18 mm drejeligt ophængt bladCelleskraber med 18 mm drejeligt ophængt blad280 mmLog ind for tilgængelighed1 * 100 Items3.540,00 kr
- 391-3011Celleskraber med 18 mm drejeligt ophængt bladCelleskraber med 18 mm drejeligt ophængt blad400 mmLog ind for tilgængelighed1 * 100 Items3.540,00 kr