Flaskeholder
Allround-bakke
Katalog # 215-0170
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Gå til:
Product Details & Documents
PP.
- Robust design, stærke vægge
- Komfortabelt rundt bærehåndtag
- Indsats til seks rum (valgfrit)
Disse bærere er velegnede til transport af flasker, prøver, værktøj og redskaber.
B×D×H: 360×180×150 mm
Ø (hul): 74 mm
Farve: hvid
Specifikationer
- Beskrivelse:Allround-bakke
- Seq:1