Auto-nulstillingssæt til burette, Nalgene®
Auto-nulstillingssæt til burette
Catalog # 612-2587
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Auto-nulstillingssæt til burette, Nalgene®
Catalog # 612-2587
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Gør enhver plast- eller glasburette selvnulrende.
Består af en 1000 ml LDPE-flaske, 1,2 m klar PVC-slange, PP påfyldningsslange og adapter.
Specifications
- Beskrivelse:Auto-nulstillingssæt til burette
- Cat. No.:612-2587
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning